Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-550
PRSI27-550EA 660 EUR InStock
PRSI27-550
Anti-HNF1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hepatocyte Nuclear Factor 1-. (HNF-1., Homeoprotein LFB3, Transcription factor 2, TCF2, Variant hepatic nuclear factor ) is a liver-specific factor of the homeobox-containing basic helix-turn-helix family. The TCF2 protein is believed to form heterodimers with another liver-specific member of this transcription factor family, TCF1; depending on the TCF2 isoform, the result may be to activate or inhibit transcription of target genes. Mutation of TCF2 that disrupts normal function has been identified as the cause of MODY5 (Maturity-Onset of Diabetes, Type 5). A third human transcript variant is believed to exist based on such a variant in the rat: however, to date such an mRNA species has not been isolated.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HNF1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité