Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-585
PRSI27-585EA 660 EUR InStock
PRSI27-585
Anti-TAB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAP3K7IP2 is an activator of MAP3K7/TAK1, which is required for for the IL-1 induced activation of NF.:B and MAPK8/JNK. This protein forms a kinase complex with TRAF6, MAP3K7 and TAB1, thus serving as an adaptor linking MAP3K7 and TRAF6. This protein, TAB1, and MAP3K7 also participate in the signal transduction induced by TNFSF11/RANKl through the activation of the receptor activator of NF.:B (TNFRSF11A/RANK), which may regulate the development and function of osteoclasts.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité