Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COLEC12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-614
PRSI27-614EA 660 EUR InStock
PRSI27-614
Anti-COLEC12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
COLEC12 encodes a member of the C-lectin family, proteins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. This protein is a scavenger receptor, a cell surface glycoprotein that can bind to carbohydrate antigens on microorganisms facilitating their recognition and removal. In addition, these receptors can recognize oxidized phospholipids so they may also participate in removing oxidatively damaged or apoptotic cells.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: COLEC12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité