Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUZ12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-619
PRSI27-619EA 660 EUR InStock
PRSI27-619
Anti-SUZ12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A chromosomal aberration involving SUZ12 may be a cause of endometrial stromal tumors. Translocation t (7;17) (p15;q21) with JAZF1 generates the JAZF1-SUZ12 oncogene consisting of the N-terminus part of JAZF1 and the C-terminus part of SUZ12. It is frequently found in all cases of endometrial stromal tumors, except in endometrial stromal sarcomas, where it is rarer.This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region. The specific function of this gene has not yet been determined. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SUZ12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité