Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-632
PRSI27-632EA 660 EUR InStock
PRSI27-632
Anti-GFI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GFI1 may be a transcription factor involved in regulating the expression of genes active in the S phase during cell cycle progression in T-cells. GFI1 may be involved in tumor progression. Defects in GFI1 are a cause of autosomal dominant severe congenital neutropenia (SCN) and dominant nonimmune chronic idiopathic neutropenia of adults (NI-CINA) This gene encodes a nuclear zinc finger protein that functions as a transcriptional repressor. This protein plays a role in diverse developmental contexts, including hematopoiesis and oncogenesis. It functions as part of a complex along with other cofactors to control histone modifications that lead to silencing of the target gene promoters. Mutations in this gene cause autosomal dominant severe congenital neutropenia, and also dominant nonimmune chronic idiopathic neutropenia of adults, which are heterogeneous hematopoietic disorders that cause predispositions to leukemias and infections. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GFI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité