Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SND1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-634
PRSI27-634EA 601 EUR InStock
PRSI27-634
Anti-SND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SND1 was originally characterized as a transcriptional coactivator for Epstein-Barr virus nuclear antigen 2. It is a STAT6 TAD interacting protein containing staphylococcal nuclease (SN)-like domain and tudor domain. p100. The interaction is mediated by the TAD domain of STAT6 and the SN-like domain of SND1. SND1 associates with the large subunit of RNA polymerase II and is mediating interaction between STAT6 and RNA polymerase II. It was identified as a novel coactivator for STAT6 and suggest its functions as a bridging factor between STAT6 and the basal transcription machinery

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité