Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCLS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-647
PRSI27-647EA 601 EUR InStock
PRSI27-647
Anti-HCLS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HS1 which is hematopoietic lineage cell-specific protein 1, is a substrate of protein tyrosine kinases in lymphocytes, it binds to F-actin, and promotes Arp2/3 complex-mediated actin polymerization. However, the mechanism for the interaction between HS1 and F-actin has not yet been fully characterized. HS1 contains 3.5 tandem repeats, a coiled-coil region, and an SH3 domain at the C terminus. Unlike cortactin, which is closely related to HS1 and requires absolutely the repeat domain for F-actin binding, an HS1 mutant with deletion of the repeat domain maintains a significant F-actin binding activity. Deletion of the coiled-coil region abolished the ability of HS1 to bind to actin filaments and to activate the Arp2/3 complex for actin nucleation and actin branching.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HCLS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité