Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-663
PRSI27-663EA 601 EUR InStock
PRSI27-663
Anti-HSF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Heat-shock transcription factors (HSFs) activate heat-shock response genes under conditions of heat or other stresses. HSF4 lacks the carboxyl-terminal hydrophobic repeat which is shared among all vertebrate HSFs and has been suggested to be involved in the negative regulation of DNA binding activity. Two alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms and possessing different transcriptional activity have been described.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: HSF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité