Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-668
PRSI27-668EA 660 EUR InStock
PRSI27-668
Anti-PTK2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PTK2B encodes a cytoplasmic protein tyrosine kinase which is involved in calcium-induced regulation of ion channels and activation of the map kinase signaling pathway. The encoded protein may represent an important signaling intermediate between neuropeptide-activated receptors or neurotransmitters that increase calcium flux and the downstream signals that regulate neuronal activity. The encoded protein undergoes rapid tyrosine phosphorylation and activation in response to increases in the intracellular calcium concentration, nicotinic acetylcholine receptor activation, membrane depolarization, or protein kinase C activation. This protein has been shown to bind CRK-associated substrate, nephrocystin, GTPase regulator associated with FAK, and the SH2 domain of GRB2. The encoded protein is a member of the FAK subfamily of protein tyrosine kinases but lacks significant sequence similarity to kinases from other subfamilies.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTK2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité