Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-698
PRSI27-698EA 660 EUR InStock
PRSI27-698
Anti-CDX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDX are homeodomain transcription factors related to the Drosophila caudal gene. The vertebrate CDX have been implicated in the development of the posterior embryo. Several signaling molecules, notably retinoic acid (RA) and members of the Wnt (wingless) and fibroblast growth factor (FGF) families, are also implicated in patterning of the posterior vertebrate embryo. CDX family is the target of Wnt, RA and FGF signaling, suggesting that CDX factors act to convey the activity of these signaling molecules to Hox genes.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CDX4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité