Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MXD4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-703
PRSI27-703EA 601 EUR InStock
PRSI27-703
Anti-MXD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MXD4 is a member of the MAD gene family. The MAD genes encode basic helix-loop-helix-leucine zipper proteins that heterodimerize with MAX protein, forming a transcriptional repression complex. The MAD proteins compete for MAX binding with MYC, which heterodimerizes with MAX forming a transcriptional activation complex. Studies in rodents suggest that the MAD genes are tumor suppressors and contribute to the regulation of cell growth in differentiating tissues.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MXD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité