Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZSCAN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-735
PRSI27-735EA 660 EUR InStock
PRSI27-735
Anti-ZSCAN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZSCAN2 contains several copies of zinc finger motif, which is commonly found in transcriptional regulatory proteins. Studies in mice show that ZSCAN2 is expressed during embryonic development, and specifically in the testis in adult mice, suggesting that it may play a role in regulating genes in germ cells.The protein encoded by this gene contains several copies of zinc finger motif, which is commonly found in transcriptional regulatory proteins. Studies in mice show that this gene is expressed during embryonic development, and specifically in the testis in adult mice, suggesting that it may play a role in regulating genes in germ cells. Alternative splicing of this gene results in several transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZSCAN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité