Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-747
PRSI27-747EA 601 EUR InStock
PRSI27-747
Anti-DMAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DMAP1 is a subunit of several, distinct complexes involved in the repression or activation of transcription. The encoded protein can independently repress transcription and is targeted to replication foci throughout S phase by interacting directly with the N-terminus of DNA methyltransferase 1. During late S phase, histone deacetylase 2 is added to this complex, providing a means to deacetylate histones in transcriptionally inactive heterochromatin following replication. The encoded protein is also a component of the nucleosome acetyltransferase of H4 complex and interacts with the transcriptional corepressor tumor susceptibility gene 101 and the pro-apoptotic death-associated protein 6, among others. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DMAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité