Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LDB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-764
PRSI27-764EA 601 EUR InStock
PRSI27-764
Anti-LDB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LDB2 belongs to the LDB family. LDB2 binds to the LIM domain of a wide variety of LIM domain-containing transcription factors. LIM domains are required for both inhibitory effects on LIM homeodomain transcription factors and synergistic transcriptional activation events. The inhibitory actions of the LIM domain can often be overcome by the LIM co-regulators known as CLIM2, LDB2 and NLI. LIM homeoproteins and CLIMs are involved in a variety of developmental processes.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LDB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité