Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NS1BP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-788
PRSI27-788EA 660 EUR InStock
PRSI27-788
Anti-NS1BP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein which interacts with the nonstructural NS1 protein of the influenza A virus. In noninfected cells, affinity-purified antibodies localized this protein in nuclear regions enriched with the spliceosome assembly factor SC35, suggesting an association with the cellular splicing apparatus. In influenza A virus-infected cells, the protein relocalized throughout the nucleoplasm and appeared distinct from the SC35 domains, which suggests that its function may be disturbed or altered.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NS1BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité