Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RALY Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-791
PRSI27-791EA 601 EUR InStock
PRSI27-791
Anti-RALY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
In infectious mononucleosis, anti-EBNA-1 antibodies are produced which cross-react with multiple normal human proteins. The cross-reactivity is due to anti-gly/ala antibodies that cross-react with host proteins containing configurations like those in the EBNA-1 repeat. One such antigen is RALY which is a member of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein gene family.In infectious mononucleosis, anti-EBNA-1 antibodies are produced which cross-react with multiple normal human proteins. The cross-reactivity is due to anti-gly/ala antibodies that cross-react with host proteins containing configurations like those in the EBNA-1 repeat. One such antigen is RALY which is a member of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein gene family.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RALY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité