Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRHL3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-806
PRSI27-806EA 660 EUR InStock
PRSI27-806
Anti-GRHL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GRHL3 is a member of the grainyhead family of transcription factors. GRHL3 interacts with leader-binding protein 32 (LBP-32) and brother of mammalian grainyhead (BOM), and may function as a transcription factor during development. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. This gene encodes a member of the grainyhead family of transcription factors. The encoded protein interacts with leader-binding protein 32 (LBP-32) and brother of mammalian grainyhead (BOM), and may function as a transcription factor during development. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Additional transcript variants have been described, but their biological nature has not been determined.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GRHL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité