L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-SOX17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
27-814
PRSI27-814EA 660 EUR InStock
PRSI27-814
Anti-SOX17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SOX17 gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SOX17
More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI27-814
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité