Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOX12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-832
PRSI27-832EA 601 EUR InStock
PRSI27-832
Anti-SOX12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the SOX family of transcription factors are characterized by the presence of a DNA-binding high mobility group (HMG) domain, homologous to the HMG box of sex-determining region Y (SRY). Forming a subgroup of the HMG domain superfamily, SOX proteins have been implicated in cell fate decisions in a diverse range of developmental processes. SOX transcription factors have diverse tissue-specific expression patterns during early development and have been proposed to act as target-specific transcription factors and/or as chromatin structure regulatory elements. The protein encoded by this gene was identified as a SOX family member based on conserved domains and its expression in various tissues suggests a role in both differentiation and maintenance of several cell types.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SOX12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité