Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP36L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-846
PRSI27-846EA 660 EUR InStock
PRSI27-846
Anti-ZFP36L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZFP36L1 is a member of the TIS11 family of early response genes. Family members are induced by various agonists such as the phorbol ester TPA and the polypeptide mitogen EGF. The gene is well conserved across species and has a promoter that contains motifs seen in other early-response genes. The encoded protein contains a distinguishing putative zinc finger domain with a repeating cys-his motif. This putative nuclear transcription factor most likely functions in regulating the response to growth factors.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZFP36L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité