Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ANKRD11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-884
PRSI27-884EA 601 EUR InStock
PRSI27-884
Anti-ANKRD11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ANKRD11 is a member of a novel family of ankyrin repeats containing cofactors (ANCOs) that interact with p160 coactivators to inhibit ligand-dependent transactivation. ANKRD11 encodes a large nuclear protein with five ankyrin repeats, and parts of its sequences have been reported as nasopharyngeal carcinoma susceptibility protein and medulloblastoma antigen. This gene also colocalizes and interacts with histone deacetylases.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ANKRD11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité