Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLDN11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-908
PRSI27-908EA 660 EUR InStock
PRSI27-908
Anti-CLDN11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CLDN11 belongs to the claudin family of tight junction associated proteins and is a major component of central nervous system myelin that is necessary for normal CNS function. There is growing evidence that the protein determines the permeability between layers of myelin sheaths via focal adhesion and, with its expression highly regulated during development, may play an important role in cellular proliferation and migration. In addition, the protein is a candidate autoantigen in the development of autoimmune demyelinating disease.The protein encoded by this gene belongs to the claudin family of tight junction associated proteins and is a major component of central nervous system myelin that is necessary for normal CNS function. There is growing evidence that the protein determines the permeability between layers of myelin sheaths via focal adhesion and, with its expression highly regulated during development, may play an important role in cellular proliferation and migration. In addition, the protein is a candidate autoantigen in the development of autoimmune demyelinating disease.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CLDN11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité