Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-940
PRSI27-940EA 660 EUR InStock
PRSI27-940
Anti-PARP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PARP2 contains a catalytic domain and is capable of catalyzing a poly (ADP-ribosyl)ation reaction. This protein has a catalytic domain which is homologous to that of poly (ADP-ribosyl) transferase, but lacks an N-terminal DNA binding domain which activates the C-terminal catalytic domain of poly (ADP-ribosyl) transferase. The basic residues within the N-terminal region of this protein may bear potential DNA-binding properties, and may be involved in the nuclear and/or nucleolar targeting of protein.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PARP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité