Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
27-946
PRSI27-946EA 601 EUR InStock
PRSI27-946
Anti-ATP7A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ATP7A gene encodes the Menkes copper-translocating P-type ATPase, a ubiquitous protein that regulates the absorption of copper in the gastrointestinal tract. Inside cells, this protein has a dual function: it delivers copper to cuproenzymes in the Golgi compartment and effluxes excess copper. The trafficking mechanism and catalytic activity combine to facilitate absorption and intercellular transport of copper. Menkes disease, a systemic copper deficiency disorder, is caused by mutations in the ATP7A gene.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ATP7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité