Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIG4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-008
PRSI28-008EA 601 EUR InStock
PRSI28-008
Anti-LIG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LIG4 encodes a DNA ligase that joins single-strand breaks in a double-stranded polydeoxynucleotide in an ATP-dependent reaction. This protein is essential for V (D)J recombination and DNA double-strand break (DSB) repair through nonhomologous end joining (NHEJ). This protein forms a complex with the X-ray repair cross complementing protein 4 (XRCC4), and further interacts with the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). Both XRCC4 and DNA-PK are known to be required for NHEJ. The crystal structure of the complex formed by this protein and XRCC4 has been resolved. Defects in this gene are the cause of LIG4 syndrome.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LIG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité