Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMARCB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-019
PRSI28-019EA 660 EUR InStock
PRSI28-019
Anti-SMARCB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by SMARCB1 is part of a complex that relieves repressive chromatin structures, allowing the transcriptional machinery to access its targets more effectively. The encoded nuclear protein may also bind to and enhance the DNA joining activity of HIV-1 integrase. SMARCB1 has been found to be a tumor suppressor, and mutations in it have been associated with malignant rhabdoid tumors.The protein encoded by this gene is part of a complex that relieves repressive chromatin structures, allowing the transcriptional machinery to access its targets more effectively. The encoded nuclear protein may also bind to and enhance the DNA joining activity of HIV-1 integrase. This gene has been found to be a tumor suppressor, and mutations in it have been associated with malignant rhabdoid tumors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SMARCB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité