L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ARID3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-043
PRSI28-043EA 601 EUR InStock
PRSI28-043
Anti-ARID3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARID3B is a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of DNA-binding proteins. The protein is homologous with two proteins that bind to the retinoblastoma gene product, and also with the mouse Bright and Drosophila dead ringer proteins. Members of the ARID family have roles in embryonic patterning, cell lineage gene regulation, cell cycle control, transcriptional regulation and possibly in chromatin structure modification. This gene is a member of the ARID (AT-rich interaction domain) family of proteins which bind DNA. It is homologous with two proteins that bind to theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité