Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-046
PRSI28-046EA 660 EUR InStock
PRSI28-046
Anti-RNF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polycomb group (PcG) of proteins form the multiprotein complexes that are important for the transcription repression of various genes involved in development and cell proliferation. The protein encoded by RNF2 is one of the PcG proteins. It has been shown to interact with, and suppress the activity of, transcription factor CP2 (TFCP2/CP2). Studies of the mouse counterpart suggested the involvement of this gene in the specification of anterior-posterior axis, as well as in cell proliferation in early development. This protein was also found to interact with huntingtin interacting protein 2 (HIP2), an ubiquitin-conjugating enzyme, and possess ubiquitin ligase activity.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RNF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité