Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-069
PRSI28-069EA 660 EUR InStock
PRSI28-069
Anti-ENO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ENO1 encodes one of three enolase isoenzymes found in mammals; it encodes alpha-enolase, a homodimeric soluble enzyme, and also encodes a shorter monomeric structural lens protein, tau-crystallin. The two proteins are made from the same message. The full length protein, the isoenzyme, is found in the cytoplasm. The shorter protein is produced from an alternative translation start, is localized to the nucleus, and has been found to bind to an element in the c-myc promoter. A pseudogene has been identified that is located on the other arm of the same chromosome.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ENO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité