Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YBX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-094
PRSI28-094EA 601 EUR InStock
PRSI28-094
Anti-YBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
YBX2 is a member of the Y box multigene family of proteins; it contains the cold shock domain that is highly conserved among all Y box proteins and four basic/aromatic islands. By Northern blotting and immunoblotting, MSY2 appears to be a germ cell-specific protein in the testis. In the ovary, MSY2 is present exclusively in diplotene-stage and mature oocytes. MSY2 is maternally inherited in the one-cell-stage embryo but is not detected in the late two-cell-stage embryo. This loss of MSY2 is coincident with the bulk degradation of maternal mRNAs in the two-cell embryo.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: YBX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité