Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-107
PRSI28-107EA 660 EUR InStock
PRSI28-107
Anti-VAX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VAX1 is a homeo-domain containing protein from a class of homeobox transcription factors which are conserved in vertebrates. It may play an important role in the development of anterior ventral forebrain and visual system.This gene encodes a homeo-domain containing protein from a class of homeobox transcription factors which are conserved in vertebrates. Genes of this family are involved in the regulation of body development and morphogenesis. The most conserved genes, called HOX genes are found in special gene clusters. This gene belongs to the VAX subfamily and lies in the vicinity of the EMX homeobox gene family. Another member of VAX family is located on chromosome 2. The encoded protein may play an important role in the development of anterior ventral forebrain and visual system. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: VAX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité