L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TRIM69 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-186
PRSI28-186EA 660 EUR InStock
PRSI28-186
Anti-TRIM69 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RNF36 is specifically expressed in germ cells at round spermatid stages during spermatogenesis. The protein encoded by this gene contains an N-terminal RING finger motif, a B-box, and a C-terminal B-30.2-like domain. When overexpressed in COS-7 and HEK-293 cells, this protein was shown to induce cell apoptosis.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité