Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLCNKB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-218
PRSI28-218EA 660 EUR InStock
PRSI28-218
Anti-CLCNKB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chloride channel Kb (CLCNKB) is a member of the CLC family of voltage-gated chloride channels, which comprises at least 9 mammalian chloride channels. Each is believed to have 12 transmembrane domains and intracellular N and C termini. Mutations in CLCNKB result in the autosomal recessive Type III Bartter Syndrome. CLCNKA and CLCNKB are closely related (94% sequence identity), tightly linked (separated by 11 kb of genomic sequence) and are both expressed in mammalian kidney.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CLCNKB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité