Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2RX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-242
PRSI28-242EA 601 EUR InStock
PRSI28-242
Anti-P2RX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
P2RX1 belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel with relatively high calcium permeability. Binding to ATP mediates synaptic transmission between neurons and from neurons to smooth muscle, being responsible, for example, for sympathetic vasoconstriction in small arteries, arterioles and vas deferens. Mouse studies suggest that this receptor is essential for normal male reproductive function. It is possible that the development of selective antagonists for this receptor may provide an effective non-hormonal male contraceptive pill.The product of this gene belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel with relatively high calcium permeability. Binding to ATP mediates synaptic transmission between neurons and from neurons to smooth muscle, being responsible, for example, for sympathetic vasoconstriction in small arteries, arterioles and vas deferens. Mouse studies suggest that this receptor is essential for normal male reproductive function. It is possible that the development of selective antagonists for this receptor may provide an effective non-hormonal male contraceptive pill.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: P2RX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité