L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-NMUR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-267
PRSI28-267EA 601 EUR InStock
PRSI28-267
Anti-NMUR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NMUR2 encodes for one of two G-protein-coupled receptors for the neuropeptide, neuromedin U. This peptide is found in highest levels in the gut and genitourinary system where it potently contracts smooth muscle but is also expressed in the spinal cord and discrete regions of the brain. NMUR2 is highly expressed in the central nervous system.
Antibody is purified by protein A chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI28-267
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité