L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-KCNK10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
28-269
PRSI28-269EA 601 EUR InStock
PRSI28-269
Anti-KCNK10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCNK10 is one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The message for this gene is highly expressed in the kidney and pancreas. This channel is an open rectifier which primarily passes outward current under physiological K+ concentrations. The protein is stimulated strongly by arachidonic acid and to a lesser degree by membrane stretching, intracellular acidification, and general anaesthetics. Three transcript variants have been identified for this gene.
Antibody is purified by protein A chromatography method.
Antibody isMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI28-269
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité