Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CATSPER2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-291
PRSI28-291EA 601 EUR InStock
PRSI28-291
Anti-CATSPER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calcium ions play a primary role in the regulation of sperm motility. This gene belongs to a family of putative cation channels that are specific to spermatozoa and localize to the flagellum. The protein family features a single repeat with six membrane-spanning segments and a predicted calcium-selective pore region. This gene is part of a tandem repeat on chromosome 15q14; the second copy of this gene is thought to be a pseudogene. Additional splice variants have been described but their full-length nature has not been determined.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CATSPER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité