Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CATSPER2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-292
PRSI28-292EA 601 EUR InStock
PRSI28-292
Anti-CATSPER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calcium ions play a primary role in the regulation of sperm motility. Anti-CATSPER2 belongs to a family of putative cation channels that are specific to spermatozoa and localize to the flagellum. The protein family features a single repeat with six membrane-spanning segments and a predicted calcium-selective pore region. A second, closely linked copy of this gene has been identified. Although multiple transcript variants encoding protein isoforms have been characterized, they seem to be only transcribed from this gene. Additional splice variants have been described but their full-length nature has not been determined.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CATSPER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité