Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUDT9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-310
PRSI28-310EA 589 EUR InStock
PRSI28-310
Anti-NUDT9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Human ADP-ribose pyrophosphatase NUDT9 belongs to a superfamily of Nudix hydrolases that catabolize potentially toxic compounds in the cell. NUDT9 alpha protein is targeted highly specifically to mitochondria, whereas the predicted protein of the NUDT9 beta transcript, which is missing this sequence, exhibits no clear subcellular localization. Investigation of the physical and enzymatic properties of NUDT9 indicates that it is functional as a monomer, optimally active at near neutral pH, and that it requires divalent metal ions and an intact Nudix motif for enzymatic activity.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NUDT9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité