Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN5A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-312
PRSI28-312EA 660 EUR InStock
PRSI28-312
Anti-SCN5A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SCN5A is an integral membrane protein and tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium channel subunit. The protein is found primarily in cardiac muscle and is responsible for the initial upstroke of the action potential in an electrocardiogram.The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium channel subunit. The encoded protein is found primarily in cardiac muscle and is responsible for the initial upstroke of the action potential in an electrocardiogram. Defects in this gene are a cause of long QT syndrome type 3 (LQT3), an autosomal dominant cardiac disease. Alternative splicing results in two transcript variants encoding separate isoforms which differ by a single amino acid. Mutation nomenclature has been assigned with respect to the longer isoform.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SCN5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité