Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TRPM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-318
PRSI28-318EA 601 EUR InStock
PRSI28-318
Anti-TRPM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRPM3 encodes a protein that belongs to the family of transient receptor potential (TRP) channels. TRP channels are cation-selective channels important for cellular calcium signaling and homeostasis. The encoded protein mediates calcium entry, and this entry is potentiated by calcium store depletion.The product of this gene belongs to the family of transient receptor potential (TRP) channels. TRP channels are cation-selective channels important for cellular calcium signaling and homeostasis. The protein encoded by this gene mediates calcium entry, and this entry is potentiated by calcium store depletion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRPM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité