Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PITX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-320
PRSI28-320EA 601 EUR InStock
PRSI28-320
Anti-PITX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PITX2 gene encodes a member of the RIEG/PITX homeobox family, which is in the bicoid class of homeodomain proteins. This protein acts as a transcription factor and regulates procollagen lysyl hydroxylase gene expression. Mutations in PITX2 are associated with Axenfeld-Rieger syndrome (ARS), iridogoniodysgenesis syndrome (IGDS), and sporadic cases of Peters anomaly. This protein is involved in the development of the eye, tooth and abdominal organs. It also acts as a transcriptional regulator involved in basal and hormone-regulated activity of prolactin.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PITX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité