Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-338
PRSI28-338EA 601 EUR InStock
PRSI28-338
Anti-TRIP13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The thyroid hormone (T3) receptors (TRs) are hormone-dependent transcription factors that regulate expression of a variety of specific target genes. TRIP13 specifically interacts with the ligand binding domain of the TRs. It is a member of Trips (TR-interacting proteins) family. Nearly all of the Trips also show similar ligand-dependent interaction with the retinoid X receptor (RXR), but none interact with the glucocorticoid receptor under any conditions. Trips predict specific functional roles: one is an apparent human homolog of a yeast transcriptional coactivator, one is a new member of a class of nonhistone chromosomal proteins, and one contains a conserved domain associated with ubiquitination of specific target proteins.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIP13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité