Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ILF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-339
PRSI28-339EA 601 EUR InStock
PRSI28-339
Anti-ILF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nuclear factor of activated T-cells (NFAT) is a transcription factor required for T-cell expression of the interleukin 2 gene. NFAT binds to a sequence in the interleukin 2 gene enhancer known as the antigen receptor response element 2. In addition, NFAT can bind RNA and is an essential component for encapsidation and protein priming of hepatitis B viral polymerase. NFAT is a heterodimer of 45 kDa and 90 kDa proteins, the smaller of which is the product of the ILF2 gene. The encoded protein binds strongly to the 90 kDa protein and stimulates its ability to enhance gene expression.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ILF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité