Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-342
PRSI28-342EA 601 EUR InStock
PRSI28-342
Anti-NMI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NMYC interactor (NMI) encodes a protein that interacts with NMYC and CMYC (two members of the oncogene Myc family), and other transcription factors containing a Zip, HLH, or HLH-Zip motif. The NMI protein also interacts with all STATs except STAT2 and augments STAT-mediated transcription in response to cytokines IL2 and IFN-gamma. The NMI mRNA has high expression in myeloid leukemia cell lines.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NMI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité