Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZIC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-365
PRSI28-365EA 589 EUR InStock
PRSI28-365
Anti-ZIC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZIC2 is a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This protein functions as a transcriptional repressor and may regulate tissue specific expression of dopamine receptor D1. Mutations in this gene cause holoprosencephaly type 5. Holoprosencephaly is the most common structural anomaly of the human brain. A polyhistidine tract polymorphism in this gene may be associated with increased risk of neural tube defects.This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This protein functions as a transcriptional repressor and may regulate tissue specific expression of dopamine receptor D1. Mutations in this gene cause holoprosencephaly type 5. Holoprosencephaly is the most common structural anomaly of the human brain. A polyhistidine tract polymorphism in this gene may be associated with increased risk of neural tube defects. This gene is closely linked to a gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 5, a related family member on chromosome 13.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZIC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité