Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-383
PRSI28-383EA 601 EUR InStock
PRSI28-383
Anti-TRIP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRIP4 is a transcription coactivator of nuclear receptors which functions in conjunction with CBP-p300 and SRC-1 and may play an important role in establishing distinct coactivator complexes under different cellular conditions. TRIP4 plays a pivotal role in the transactivation of NF-kappa-B, SRF and AP1. TRIP4 acts as a mediator of transrepression between nuclear receptor and either AP1 or NF-kappa-B. It plays a role in androgen receptor transactivation and in testicular function

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité