Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-385
PRSI28-385EA 601 EUR InStock
PRSI28-385
Anti-VGLL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VGLL1 is a specific coactivator for the mammalian TEFs. The mammalian TEF and the Drosophila scalloped genes belong to a conserved family of transcriptional factors that possesses a TEA/ATTS DNA-binding domain. In Drosophila, Scalloped (Sd) interacts with Vestigial (Vg) to form a complex, which binds DNA through the Sd TEA/ATTS domain. The Sd-Vg heterodimer is a key regulator of wing development, which directly controls several target genes and is able to induce wing outgrowth when ectopically expressed.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: VGLL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité