Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TGIF2LY Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-440
PRSI28-440EA 601 EUR InStock
PRSI28-440
Anti-TGIF2LY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TGIF2LY is a member of the TALE/TGIF homeobox family of transcription factors. This gene lies within the male specific region of chromosome Y, in a block of sequence that is thought to be the result of a large X-to-Y transposition. The C-terminus of this protein is divergent from that of its chromosome X homolog (TGIF2LX), suggesting that this protein may act as a regulator of TGIF2LX.This gene encodes a member of the TALE/TGIF homeobox family of transcription factors. This gene lies within the male specific region of chromosome Y, in a block of sequence that is thought to be the result of a large X-to-Y transposition. The C-terminus of this protein is divergent from that of its chromosome X homolog (TGIF2LX), suggesting that this protein may act as a regulator of TGIF2LX.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TGIF2LY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité