Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKAP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
28-478
PRSI28-478EA 660 EUR InStock
PRSI28-478
Anti-AKAP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AKAP7 is a member of the A-kinase anchoring protein (AKAP) family, a group of functionally related proteins that bind to a regulatory subunit (RII) of cAMP-dependent protein kinase A (PKA) and target the enzyme to specific subcellular compartments. AKAPs have a common RII-binding domain, but contain different targeting motifs responsible for directing PKA to distinct intracellular locations. Three alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. Additional variants exist, but their full-length natures have not been determined.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AKAP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité